3-Chloromethyl-5-methyl[1,2,4]oxadiazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Chloromethyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR300629-1G
APOSOR300629-1GEA 192 EUR
APOSOR300629-1G
3-Chloromethyl-5-methyl[1,2,4]oxadiazole 98%
3-Chloromethyl-5-methyl[1,2,4]oxadiazole
Formula: C₄H₅ClN₂O
MW: 132,55 g/mol
Pto. Ebullición: 42…43 °C/0,5mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01809083
Núm. CAS: 1192-80-9
UN: 1760
ADR: 8,III