Ethyl-4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate
OR300631-1G OR300631-250MG
APOSOR300631-1GEA 169 EUR
APOSOR300631-1G APOSOR300631-250MG
Ethyl-4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate
Ethyl-4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate
Formula: C₈H₁₂O₃S
MW: 188,25 g/mol
Pto. Ebullición: 97…99 °C/0,1mmHg
Pto. de fusión: 58…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040797
Núm. CAS: 1198-44-3