7-Bromobenzo[b]thiophene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300641-1G OR300641-5G
APOSOR300641-1GEA 0 EUR
APOSOR300641-1G APOSOR300641-5G
7-Bromobenzo[b]thiophene
7-Bromobenzo[b]thiophene
Formula: C₈H₅BrS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06657729
Núm. CAS: 1423-61-6