5-(3-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Proveedor: Apollo Scientific
OR300642-1G OR300642-250MG OR300642-500MG OR300642-2.5G OR300642-5G
APOSOR300642-1GEA 197 EUR
APOSOR300642-1G APOSOR300642-250MG APOSOR300642-500MG APOSOR300642-2.5G APOSOR300642-5G
5-(3-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
5-(3-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formula: C₁₂H₁₁BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03844399
Núm. CAS: 144128-71-2