1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopyrrolidine-1,3-dicarboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300645-100G OR300645-25G OR300645-5G
APOSOR300645-100GEA 0 EUR
APOSOR300645-100G APOSOR300645-25G APOSOR300645-5G
1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopyrrolidine-1,3-dicarboxylate 97%
1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopyrrolidine-1,3-dicarboxylate
Formula: C₁₂H₁₉NO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656201
Núm. CAS: 146256-98-6