Isoxazol-5-ylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Aminoisoxazole, Isoxazol-5-amine
OR300646-1G OR300646-250MG OR300646-5G
APOSOR300646-1GEA 55.1 EUR
APOSOR300646-1G APOSOR300646-250MG APOSOR300646-5G
Isoxazol-5-ylamine
Isoxazol-5-ylamine
Formula: C₃H₄N₂O
MW: 84,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00128192
Núm. CAS: 14678-05-8