tert-Butyl-2-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl 2-formylpiperidine-1-carboxylate, 1-tert-Butoxycarbonylpiperidine-2-carboxaldehyde
OR300652-25G
APOSOR300652-25GEA 127 EUR
APOSOR300652-25G
tert-Butyl-2-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-formylpiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,2700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179021
Núm. CAS: 157634-02-1