6-Nitro-o-anisidine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Nitro-o-anisidine, 2-Amino-3-nitroanisole, 2-Methoxy-6-nitrophenylamine, 2-Methoxy-6-nitroaniline
OR300658-1G OR300658-5G
APOSOR300658-1GEA 21.9 EUR
APOSOR300658-1G APOSOR300658-5G
6-Nitro-o-anisidine
6-Nitro-o-anisidine
Formula: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01930197
Núm. CAS: 16554-45-3