(E)-2-Cyano-3-phenylbut-2-enoic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-cyano-3-phenylbut-2-enoate
OR300664-1G OR300664-5G OR300664-10G
APOSOR300664-1GEA 71.2 EUR
APOSOR300664-1G APOSOR300664-5G APOSOR300664-10G
(E)-2-Cyano-3-phenylbut-2-enoic acid ethyl ester
(E)-2-Cyano-3-phenylbut-2-enoic acid ethyl ester
Formula: C₁₃H₁₃NO₂
MW: 215,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00182513
Núm. CAS: 18300-89-5