Ácido (4-iodofenoxi)acético
Proveedor: Apollo Scientific
OR300666-25G OR300666-5G
APOSOR300666-25GEA 0 EUR
APOSOR300666-25G APOSOR300666-5G
Ácido (4-iodofenoxi)acético
Ácido (4-iodofenoxi)acético
Formula: (C₆H₄I)OCH₂COOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014359
Núm. CAS: 1878-94-0