4-Chloropyridine-2-carbonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR300669-1G OR300669-5G OR300669-25G
APOSOR300669-1GEA 21.9 EUR
APOSOR300669-1G APOSOR300669-5G APOSOR300669-25G
4-Chloropyridine-2-carbonitrile 98%
4-Chloropyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₃ClN₂
Pto. de fusión: 81…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06009833
Núm. CAS: 19235-89-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III