2-Aminobenzothiazole-6-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300670-1G OR300670-5G
APOSOR300670-1GEA 85.7 EUR
APOSOR300670-1G APOSOR300670-5G
2-Aminobenzothiazole-6-carbonitrile
2-Aminobenzothiazole-6-carbonitrile
Formula: C₈H₅N₃S
MW: 175,2104 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02664359
Núm. CAS: 19759-66-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III