5-(4-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Proveedor: Apollo Scientific
OR300683-250MG OR300683-500MG OR300683-5G
APOSOR300683-250MGEA 129 EUR
APOSOR300683-250MG APOSOR300683-500MG APOSOR300683-5G
5-(4-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
5-(4-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formula: C₁₂H₁₁BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03844400
Núm. CAS: 239132-48-0