Ethyl-3-chloromethyl[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR300686-10G OR300686-1G OR300686-5G
APOSOR300686-10GEA 986 EUR
APOSOR300686-10G APOSOR300686-1G APOSOR300686-5G
Ethyl-3-chloromethyl[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylate 95%
Ethyl-3-chloromethyl[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylate
Formula: C₆H₇ClN₂O₃
MW: 190,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09749852
Núm. CAS: 25977-19-9
UN: 3261
ADR: 8,III