2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-1-(4-(methylsulphonyl)phenyl)ethanone, 4-(Methylsulphonyl)phenacyl bromide
OR30069-1G OR30069-25G OR30069-5G
APOSOR30069-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30069-1G APOSOR30069-25G APOSOR30069-5G
2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Formula: C₉H₉BrO₃S
MW: 277,1350 g/mol
Pto. de fusión: 125…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673134
Núm. CAS: 50413-24-6
UN: 1759
ADR: 8,III