6-Hydroxymethylnicotinic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 6-(hydroxymethyl)pyridine-3-carboxylate
OR300696-1G OR300696-500MG OR300696-5G
APOSOR300696-1GEA 0 EUR
APOSOR300696-1G APOSOR300696-500MG APOSOR300696-5G
6-Hydroxymethylnicotinic acid ethyl ester
6-Hydroxymethylnicotinic acid ethyl ester
Formula: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12131130
Núm. CAS: 35005-81-3