4-Nitro-1-isoindolinone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Nitroisoindolin-1-one
OR300701-1G OR300701-250MG OR300701-5G
APOSOR300701-1GEA 109 EUR
APOSOR300701-1G APOSOR300701-250MG APOSOR300701-5G
4-Nitro-1-isoindolinone 98%
4-Nitro-1-isoindolinone
Formula: C₈H₆N₂O₃
MW: 178,15 g/mol
Pto. de fusión: 225…230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09701290
Núm. CAS: 366452-97-3