(4-tert-Butylphenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-tert-Butylbenzylsulphonyl chloride
OR300728-1G OR300728-5G
APOSOR300728-1GEA 94.4 EUR
APOSOR300728-1G APOSOR300728-5G
(4-tert-Butylphenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(4-tert-Butylphenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₁₁H₁₅ClO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115413
Núm. CAS: 519056-61-2
UN: 3265
ADR: 8 II