4-Methylnaphthalene-1-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR30073-1G OR30073-5G
APOSOR30073-1GEA 84.1 EUR
APOSOR30073-1G APOSOR30073-5G
4-Methylnaphthalene-1-sulphonyl chloride
4-Methylnaphthalene-1-sulphonyl chloride
Formula: C₁₁H₉ClO₂S
Pto. de fusión: 81…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02677693
Núm. CAS: 10447-11-7
UN: 3261
ADR: 8,II