Ethyl-3-amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Ethyl 3-amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
OR300731-1G
OR300731-50MG
OR300731-250MG
OR300731-5G
APOSOR300731-1GEA
98.6
EUR
APOSOR300731-1G
APOSOR300731-50MG
APOSOR300731-250MG
APOSOR300731-5G
Ethyl-3-amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Formula:
C₁₂H₁₄N₂O₂S MW: 250,32 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00124672 Núm. CAS: 52505-56-3 |