Methyl-1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 1-Methyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate
OR300749-1G OR300749-5G
APOSOR300749-1GEA 69.6 EUR
APOSOR300749-1G APOSOR300749-5G
Methyl-1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Methyl-1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Formula: C₇H₁₁NO₃
MW: 157,169 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015898
Núm. CAS: 59857-86-2