1-Etil-2-yodobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30075-100G OR30075-25G
APOSOR30075-100GEA 49.3 EUR
APOSOR30075-100G APOSOR30075-25G
1-Etil-2-yodobenceno
1-Etil-2-yodobenceno
Formula: C₈H₉I
Pto. Ebullición: 221 °C
Densidad: 1,618 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040871
Núm. CAS: 18282-40-1