2,3,5-Triclorobenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR300750-25G OR300750-5G
APOSOR300750-25GEA 337 EUR
APOSOR300750-25G APOSOR300750-5G
2,3,5-Triclorobenzaldehído 98%
2,3,5-Triclorobenzaldehído
Formula: C₇H₃Cl₃O
MW: 209,46 g/mol
Pto. de fusión: 75…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010860
Núm. CAS: 56961-75-2
UN: 1759
ADR: 8,II