1-(4-Chloropyridin-2-yl)ethanone 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300751-1G OR300751-250MG
APOSOR300751-1GEA 82.8 EUR
APOSOR300751-1G APOSOR300751-250MG
1-(4-Chloropyridin-2-yl)ethanone 99%
1-(4-Chloropyridin-2-yl)ethanone
Formula: C₇H₆ClNO
Pto. de fusión: 37…38 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10697662
Núm. CAS: 60159-37-7