4-(Hydroxymethyl)-1-phenylpyrrolidin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR300760-1G OR300760-250MG OR300760-500MG
APOSOR300760-1GEA 154 EUR
APOSOR300760-1G APOSOR300760-250MG APOSOR300760-500MG
4-(Hydroxymethyl)-1-phenylpyrrolidin-2-one
4-(Hydroxymethyl)-1-phenylpyrrolidin-2-one
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09055223
Núm. CAS: 64320-90-7