3-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR300764-1G OR300764-5G OR300764-10G
APOSOR300764-1GEA 0 EUR
APOSOR300764-1G APOSOR300764-5G APOSOR300764-10G
3-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride
3-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₀H₈ClNO₂S₂
MW: 273.76 g/mol
Pto. de fusión: 116…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772796
Núm. CAS: 66047-75-4
UN: 3261
ADR: 8 III