5-Amino-2-chlorobenzothiazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR300771-1G OR300771-250MG OR300771-5G
APOSOR300771-1GEA 154 EUR
APOSOR300771-1G APOSOR300771-250MG APOSOR300771-5G
5-Amino-2-chlorobenzothiazole 98%
5-Amino-2-chlorobenzothiazole
Formula: C₇H₅ClN₂S
MW: 184,6460 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11040282
Núm. CAS: 80945-82-0