Piperidine-1-carboxamidinium acetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR300780-1G OR300780-250MG OR300780-500MG
APOSOR300780-1GEA 157 EUR
APOSOR300780-1G APOSOR300780-250MG APOSOR300780-500MG
Piperidine-1-carboxamidinium acetate
Piperidine-1-carboxamidinium acetate
Formula: C₈H₁₇N₃O₂
MW: 187.24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864982
Núm. CAS: 92658-58-7