Methyl-2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR300783-25G OR300783-100G
APOSOR300783-25GEA 59.6 EUR
APOSOR300783-25G APOSOR300783-100G
Methyl-2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate 95%
Methyl-2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate
Formula: C₉H₈BrNO₄
Pto. de fusión: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114315
Núm. CAS: 98475-07-1
UN: 3261
ADR: 8,III