3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300791-1G OR300791-5G
APOSOR300791-1GEA 39.3 EUR
APOSOR300791-1G APOSOR300791-5G
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₉H₉N₃
Pto. de fusión: 176…180 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01693715
Núm. CAS: 5591-70-8