(Feniltio)acetonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Phenylthio)acetonitrile
OR30082-5G
APOSOR30082-5GEA 77 EUR
APOSOR30082-5G
(Feniltio)acetonitrilo
(Feniltio)acetonitrilo
Formula: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019831
Núm. CAS: 5219-61-4