3-Iodo-o-xileno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30083-25G OR30083-5G
APOSOR30083-25GEA 0 EUR
APOSOR30083-25G APOSOR30083-5G
3-Iodo-o-xileno
3-Iodo-o-xileno
Formula: C₈H₉I
Pto. Ebullición: 98…100 °C/15mmHg
Densidad: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041437
Núm. CAS: 31599-60-7