2-(4-Bromofenil)etanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30084-25G OR30084-5G OR30084-100G
APOSOR30084-25GEA 0 EUR
APOSOR30084-25G APOSOR30084-5G APOSOR30084-100G
2-(4-Bromofenil)etanol
2-(4-Bromofenil)etanol
Formula: C₈H₉BrO
Pto. Ebullición: 138 °C/9mmHg
Densidad: 1,436 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002897
Núm. CAS: 4654-39-1
EINECS: 225-093-7