2,3-Dimetilbencilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR30085-1G OR30085-5G OR30085-25G
APOSOR30085-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30085-1G APOSOR30085-5G APOSOR30085-25G
2,3-Dimetilbencilamina 98%
2,3-Dimetilbencilamina
Formula: C₉H₁₃N
Pto. Ebullición: 118…120 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052680
Núm. CAS: 51586-20-0
UN: 2735
ADR: 8,III