4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR30086-1G
OR30086-250MG
APOSOR30086-1GEA
34.8
EUR
APOSOR30086-1G
APOSOR30086-250MG
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile 98%
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile
Formula:
C₉H₉NO Pto. Ebullición: 116…118 °C/0,5mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052461 Núm. CAS: 69395-13-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |