3,5-Diclorobencilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR30090-1G OR30090-25G OR30090-5G
APOSOR30090-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30090-1G APOSOR30090-25G APOSOR30090-5G
3,5-Diclorobencilamina 98%
3,5-Diclorobencilamina
Formula: C₇H₇Cl₂N
Pto. Ebullición: 141…144 °C/15mmHg
Densidad: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052681
Núm. CAS: 39989-43-0
UN: 2735
ADR: 8,III