Methyl benzimidate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR300905-1G OR300905-5G
APOSOR300905-1GEA 0 EUR
APOSOR300905-1G APOSOR300905-5G
Methyl benzimidate hydrochloride
Methyl benzimidate hydrochloride
Formula: C₈H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012575
Núm. CAS: 5873-90-5