(2,4-Dioxothiazolidin-5-yl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR300906-1G OR300906-250MG OR300906-500MG
APOSOR300906-1GEA 221 EUR
APOSOR300906-1G APOSOR300906-250MG APOSOR300906-500MG
(2,4-Dioxothiazolidin-5-yl)acetic acid
(2,4-Dioxothiazolidin-5-yl)acetic acid
Formula: C₅H₅NO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01165868
Núm. CAS: 875-97-8