1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300927-5G
APOSOR300927-5GEA 116 EUR
APOSOR300927-5G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₅NO₅
MW: 229,2298 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02668169
Núm. CAS: 876317-19-0