Ácido 2-amino-5-piridinborónico, pinacol éster 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Aminopyridine-3-boronic acid pinacol ester, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine, 2-Aminopyridine-5-boronic acid pinacol ester
OR3010-5G OR3010-25G
APOSOR3010-5GEA 105 EUR
APOSOR3010-5G APOSOR3010-25G
Ácido 2-amino-5-piridinborónico, pinacol éster 95%
Ácido 2-amino-5-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₁H₁₇BN₂O₂
Pto. de fusión: 131…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663837
Núm. CAS: 827614-64-2