4-Bromo-2-benzofuran-1[3H]-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromophthalide
OR301006-1G OR301006-250MG
APOSOR301006-1GEA 133 EUR
APOSOR301006-1G APOSOR301006-250MG
4-Bromo-2-benzofuran-1[3H]-one 97%
4-Bromo-2-benzofuran-1[3H]-one
Formula: C₈H₅BrO₂
MW: 213,03 g/mol
Pto. Ebullición: 378 °C
Pto. de fusión: 98…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06412577
Núm. CAS: 102308-43-0