3-Methoxy-o-toluidine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Methoxy-2-methylaniline
OR301008-100G
APOSOR301008-100GEA 439 EUR
APOSOR301008-100G
3-Methoxy-o-toluidine
3-Methoxy-o-toluidine
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,1800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06412568
Núm. CAS: 19500-02-8