3-Oxetano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Oxetan-3-one
OR301011-25G OR301011-5G
APOSOR301011-25GEA 45.1 EUR
APOSOR301011-25G APOSOR301011-5G
3-Oxetano 98%
3-Oxetano
Formula: C₃H₄O₂
Pto. Ebullición: 140 °C
Densidad: 1,124 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09263255
Núm. CAS: 6704-31-0
UN: 1993
ADR: 3,III