3-Bromo-o-cresol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-2-methylphenol
OR301014-5G OR301014-25G
APOSOR301014-5GEA 72.5 EUR
APOSOR301014-5G APOSOR301014-25G
3-Bromo-o-cresol
3-Bromo-o-cresol
Formula: C₇H₇BrO
MW: 187,0339 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100990
Núm. CAS: 7766-23-6