Methyl-6-chloropyrazine-2-carboxylate 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 6-chloropyrazine-2-carboxylate
OR301016-5G OR301016-25G
APOSOR301016-5GEA 92.8 EUR
APOSOR301016-5G APOSOR301016-25G
Methyl-6-chloropyrazine-2-carboxylate 97+%
Methyl-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Pto. de fusión: 40…45 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10686598
Núm. CAS: 23611-75-8