1-(Bencil)pirrolidin-3-ona
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR301019-25G
OR301019-5G
APOSOR301019-25GEA
46.4
EUR
APOSOR301019-25G
APOSOR301019-5G
1-(Bencil)pirrolidin-3-ona
1-(Bencil)pirrolidin-3-ona
Formula:
C₁₁H₁₃NO Pto. Ebullición: 77…78 °C/0,01mmHg Densidad: 1,091 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 110 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005342 Núm. CAS: 775-16-6 EINECS: 212-274-0 |