4-Acetilbenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Metil-p-cianofenilcetona, 1-(4-Cianofenil)etan-1-ona, 4'-Cianoacetofenona
OR30102-100G OR30102-25G OR30102-5G
APOSOR30102-100GEA 173 EUR
APOSOR30102-100G APOSOR30102-25G APOSOR30102-5G
4-Acetilbenzonitrilo
4-Acetilbenzonitrilo
Formula: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Pto. Ebullición: 95…96 °C/14mmHg
Pto. de fusión: 55…58 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001825
Núm. CAS: 1443-80-7
EINECS: 215-885-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III