1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 5-Hydroxy-7-azaindole

OR301023-25G
APOSOR301023-25GEA 168 EUR
APOSOR301023-25G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol 97%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol
Formula: C₇H₆N₂O
MW: 134,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08272242
Núm. CAS: 98549-88-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR