3-(Aminomethyl)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Cyanobenzylamine
OR301027-5G
APOSOR301027-5GEA 144 EUR
APOSOR301027-5G
3-(Aminomethyl)benzonitrile 98%
3-(Aminomethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₈N₂
MW: 132,1600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797832
Núm. CAS: 10406-24-3
UN: 2735
ADR: 8,III