3-Bromo-2-cloro-4-metilpiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-2-cloro-4-picolina
OR301029-5G OR301029-100G OR301029-25G
APOSOR301029-5GEA 116 EUR
APOSOR301029-5G APOSOR301029-100G APOSOR301029-25G
3-Bromo-2-cloro-4-metilpiridina 97%
3-Bromo-2-cloro-4-metilpiridina
Formula: C₆H₅BrClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112511
Núm. CAS: 55404-31-4